Läs mer
Julabo™ Termiska badvätskor
Färg:
Genomskinlig
Klart
Ljusbrun
Ljusgul
Kvantitet:
5 l
10 l
Modell:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HY
Högskolepoäng
Termisk G
Termisk M
Temperaturområde:
-20 °C till +180 °C
-30 °C till +80 °C
-50 °C till +105 °C
-80 °C till +55 °C
0 °C till 220 °C
20 °C till 250 °C
40 °C till 170 °C
50 °C till 350 °C
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
Paket med 5
Beskrivning
- För slutna system som Presto eller Forte
- Har breda temperaturområden
- Låg viskositet
- Hög stabilitet
- Bra värmeledningsförmåga
- Minsta lukt
- Låg korrosionsbenägenhet
- Låg toxicitet
- Lång hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ljusbrun |
| För användning med (utrustning) | Kylcirkulationspumpar |
| Temperaturområde | 0 °C till 220 °C |
| Typ | Termisk badvätska |
| Vätsketillförseltyp | Termalbad |
| Inkluderar | Tömkran |
| Modell | H20S |
| Kvantitet | 10 l |
| Temperatur (metrisk) Max | >400 °C |
| Viskositet | 22,3 mm 2 /s vid 20 °C |