Läs mer
Julabo™ Termiska badvätskor
Färg:
Genomskinlig
Klart
Ljusbrun
Ljusgul
Kvantitet:
5 L
10 L
Modell:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Termisk G
Termisk M
Temperaturområde:
-20 °C till +180 °C
-30 °C till +80 °C
-50 °C till +105 °C
-80 °C till +55 °C
0 °C till 220 °C
20 °C till 250 °C
40 °C till 170 °C
50 °C till 350 °C
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
Paket med 5
Beskrivning
- För slutna system som Presto eller Forte
- Har breda temperaturområden
- Låg viskositet
- Hög stabilitet
- Bra värmeledningsförmåga
- Minsta lukt
- Låg korrosionsbenägenhet
- Låg toxicitet
- Lång hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Mycket dynamiska temperaturkontrollsystem |
| Temperaturområde | 50 °C till 350 °C |
| Typ | Termisk badvätska |
| Vätsketillförseltyp | Termalbad |
| Inkluderar | Tömkran |
| Modell | H350 |
| Kvantitet | 5 L |
| Temperatur (metrisk) Max | 450 °C |
| Viskositet | 48,3 mm 2 /s vid 20 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- thermal H350
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 4
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: dibenzyltouene