Läs mer
Thermo Scientific™ Termiska blandare och block
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Blandare med block
elementblock
Håller:
20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 2 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
20 x 5 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
24 x 1,5 ml mikrorör
24 x 2,0 ml mikrorör
96-brunnars mikroplattor, 0,2 ml rörremsor
Pakningsstørrelse:
Varje
Beskrivelse
Få variabel hastighet och temperaturkontroll med Thermo Scientific™ termisk mixer, som kommer med ett urval av block för mikrorör och mikroplattor.
- Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
- Kompakt storlek med tyst drift
- Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
- Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
- Kompakt storlek med tyst drift
- Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Håller | 96-brunnars mikroplattor, 0,2 ml rörremsor |
| Produkttyp | elementblock |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion