Läs mer
Thermo Scientific™ Termiska blandare och block
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Blandare med block
elementblock
Håller:
20 x 0,2 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 0,5 ml, 12 x 1,5 ml mikrorör
20 x 2 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
20 x 5 mL (block), 12 x 1,5 mL (mikrorör)
24 x 1,5 ml mikrorör
24 x 2,0 ml mikrorör
96-brunnars mikroplattor, 0,2 ml rörremsor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Få variabel hastighet och temperaturkontroll med Thermo Scientific™ termisk mixer, som kommer med ett urval av block för mikrorör och mikroplattor.
- Värme- och kylkapacitet för att täcka ett brett spektrum av applikationer
- Kompakt storlek med tyst drift
- Bekväma paket som inkluderar en termisk mixer med block
Mixerfunktioner
- Snabba uppvärmnings- och nedkylningstider och snabb att nå specificerad blandningshastighet
- Temperaturkontrollområde: 15°C under omgivningstemperatur till 100°C
- Temperaturinställningsområde: +4°C till 100°C
- Skakhastighet: 250 till 1400 rpm
- Temperaturstabilitet:± 0,1°C
- Jämn blandning över blocket för termoskakapparaten
- Utmärkt enhetlighet över blocket
- Digital timer med ljudlarm: 1 min till 96 timmar
- Temperaturkalibreringsfunktion– kompensera för skillnader i det termiska beteendet hos olika rör och prover
- Val av 5 utbytbara block
- LCD-skärm indikerar inställd och faktisk drifttid, blandningshastighet och temperatur
- Värme/kylning och blandningsfunktioner kan köras oberoende av varandra
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 2 mm |
| Hastighetsintervall | 250 till 1400 rpm |
| Elektriska krav | 120/240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 100 °C |
| Wattal | 60 W |
| Håller | 96-brunnars mikroplattor, 0,2 ml rörremsor |
| Rörkapacitet | 0.2 mL |
| Produkttyp | Blandare med block |
| Pluggtyp | USA, EU, UK Plugg |
| Mått (L x B x H) | 130 x 230 x 205 mm |
| Visa mer |