Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter, B-427
Produktkod. 11849644
Storlek (metrisk):
12,7 x 36,5 mm (B x H)
19,05 x 23,7 mm (B x H)
19,05 x 44,45 mm (B x H)
20,3 x 36,5 mm (B x H)
20,32 x 36,5 mm (B x H)
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm (B x H)
25,4 x 57,15 mm (B x H)
25,4 x 95,25 mm (B x H)
38,1 x 19,05 mm (B x H)
48,26 x 80,95 mm (B x H)
50,8 x 9,53 mm (B x H)
55,88 x 12,7 mm (B x H)
57,15 x 50,08 mm (B x H)
63,5 x 57,15 mm (B x H)
Etiketter per rad:
1
2
4
Kvantitet:
10 000/förpackning
1000/förpackning
1500/förpackning
3000/förpackning
3500/förpackning
5000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11849644
Brand: Brady™ 062333
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för en mängd olika applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av självlaminerande vinyl
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl
Färg Vitt, Genomskinligt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Vinyl, Självlaminerande
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett för termisk överföringsskrivare
För användning med (applikation) Laboratorieidentifiering - flaska, rör och flaska
För användning med (utrustning) Flaskor, flaskor och fat, koniska och stora rör, Centrifuger, Eppendorf och PCR-rör, flaskor och rör, flasktoppar
Horisontell upprepning (metrisk) 27.94 mm
Etiketter per rad 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-116-427-5
Antal per förpackning 5000 Label(s) / Roll
Kvantitet 5000/förpackning
Form Rektangel
Storlek 25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
Storlek (metrisk) 25,4 x 25,4 mm
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Trådmätare 16 AWG - 8 AWG
Mått (LxB) 25.40 x 25.40 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.375 in
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Alternativt artikelnummer THT-116-427-5