Läs mer
Brady™ Thermal Transfer Printer Etiketter: Rektangulära
Produktkod. p-3649139
Bredd (metrisk):
6,35 mm
9,525 mm
12,70 mm
19,05 mm
25,4 mm
25,40 mm
33,0 mm
44,45 mm
Storlek (engelska):
1 tum Kärna
3 tum Kärna
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Höjd (metrisk):
19,05 mm
Produktkod. 17110161
Brand: Brady™ 121006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rektangulära utskrivbara etiketter för termotransferskrivare.
Skrivarkompatibilitet
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Termoöverföringsskrivare
Detta material är UL-godkänt med sitt respektive band; använda Brady Ribbon Part # R4902.
Beställningsinfo
Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Formatera Die-cut
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
För användning med (utrustning) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
Antal per förpackning 2000 Labels/Roll
Kvantitet 2000/Rull
Form Rectangle
Storlek (engelska) 3 tum Kärna
Temperaturområde (engelska) -112°F to +158°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +70°C
Tjocklek (engelska) 0.004 in.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 6.35 x 20.96 mm
Längd (engelska) 0.25 in.
Längd (metrisk) 20.96 mm
Bredd (engelska) 0.825 in.
Bredd (metrisk) 6,35 mm
Höjd (engelska) 0.25 in.