Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Temperature Indicator 5-level Strips 60-121°C / 140-250°F
Produktkod. 11740969
Temperaturområde (metriskt):
60°C to 121°C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11740969
Brand: Thermographic Measurements Ltd M05SBBL060D01P1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Single-use
    För användning med (applikation) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Fuktighetsområde 40 to 60%
    Material Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Mätningstid 2 to 5 seconds
    Modell Bioblock 5 L Thermax Strip 60°C to 121°C (P10)
    Termometerfyllning Wax-melt Technology
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Custom Temperature Label
    Beskrivning Bioblock Temperature Indicator 5-level Strips 60°C to 121°C (140°F to 250°F)
    Max. Temperatur (engelska) 250°F
    Max. Temperatur (metrisk) 121°C
    Min. Temperatur (engelska) 140°F
    Min. Temperatur (metrisk) 60°C
    Temperaturområde (engelska) 140°F to 250°F
    Temperaturområde (metriskt) 60°C to 121°C
    Kalibrerad Yes
    För användning med (utrustning) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Noggrannhet ±1°C
    Indelning 60°C, 82°C, 93°C, 104°C, 121°C (140°F, 180°F, 199°F, 219°F, 250°F)
    Visa Custom
    skala Dual °C (°F)