Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Inkapslade indikatorer
Max. Temperatur (metrisk):
132 °C
143 °C
193 °C
210 °C
249 °C
260 °C
280 °C
290 °C
37 °C
42 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För elektronikindustrin, fordonsindustrin, flygindustrin, stål, metallurgi, plastindustrin, laboratorieforskning, instrumentering, medicinska tjänster, livsmedelsindustriapplikationer |
| Höjd (engelska) | 0,51 tum |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |
| Fuktighetsområde | 40 till 60 % |
| Längd (metrisk) | 12 mm |
| Material | Polyester med akryllim, Akryllim |
| Mätningstid | 2 till 5 sekunder |
| Termometerfyllning | Vax-smältteknik |
| Visa mer |
Måste förvaras i kyl