Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Inkapslade indikatorer
Produktkod. 11790949
Max. Temperatur (metrisk):
132 °C
143 °C
193 °C
210 °C
249 °C
260 °C
280 °C
290 °C
37 °C
42 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11790949
Brand: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE290D01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,51 tum
    Höjd (metrisk) 13 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 12 mm
    Material Polyimid med modifierad akryllim, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Bredd (engelska) 0,51 tum
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,41 tum.
    Beskrivning Thermax Inkapslad temperaturindikator 290 °C (554 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 554 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 290 °C
    Min. Temperatur (engelska) 554 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 290 °C
    Temperaturområde (engelska) 554 °F
    Temperaturområde (metriskt) 290 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning Enkel temperatur
    Visa 290°°C; 554 °F
    Bredd (metrisk) 13 mm
    skala Dubbel° C (° F)
    Visa mer Visa mindre
    Måste förvaras i kyl