Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Range för 8 nivåer
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 154 °C
160 °C till 199 °C
204 °C till 260 °C
37 °C till 65 °C
71 °C till 110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Höjd (metrisk) | 51 mm |
| Fuktighetsområde | 40 till 60 % |
| Längd (metrisk) | 18 mm |
| Material | Polyester film, Akryllim |
| Mätningstid | 2 till 5 sekunder |
| Modell | Thermax 8-nivåer temperaturindikator 37 °C till 65 °C (99 °F till 149 F) °Område A |
| Visa mer |