Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Range för 8 nivåer
Produktkod. p-8000484
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 154 °C
160 °C till 199 °C
204 °C till 260 °C
37 °C till 65 °C
71 °C till 110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11730889
Brand: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGCD01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 2 tum
    Höjd (metrisk) 51 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 18 mm
    Material Polyester med akryllim, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 8-nivåer temperaturindikator 116 °C till 154 °C (241 °F till 309 F) °Område C
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Bredd (engelska) 0,7 tum
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,7 tum
    Beskrivning Thermax 8-nivåer temperaturindikator 116 °C till 154 °C (241 F °till 309 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 309 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 154 °C
    Min. Temperatur (engelska) 241 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 116 °C
    Temperaturområde (engelska) 241 °F till 309 °F
    Temperaturområde (metriskt) 116 °C till 154 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1,5 °C (intervall: 100 °C till 154 °C),± 1 % +1 °C (intervall: 160 °C till 290 °C)
    Indelning 116 °C, 121 °C, 127 °C, 132 °C, 138 °C, 143 °C, 149 °C, 154 °C (241 °F, 250 °F, 261 °F, 270° F, 280° F, 289 °F, 300 °F, 309 °F)
    Visa 116/121/127/132/138/143/149/154 °C
    Bredd (metrisk) 18 mm