Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 6 nivåer miniserie
Produktkod. p-8000485
Temperaturområde (metriskt):
132 °C till 160 °C
166 °C till 193 °C
199 °C till 232 °C
241 °C till 290 °C
44 °C till 62 °C
65 °C till 93 °C
99 °C till 127 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11766358
Brand: Thermographic Measurements Ltd M06STHERG3D01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,47 tum.
    Höjd (metrisk) 12 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 32 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax Temperaturindikator med 6 nivåer 65 °C till 93 °C (149 °F till 199 °F) Område 3
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Temperaturmätning Mini Strips
    Längd (engelska) 1,26 tum.
    Beskrivning Thermax 6-nivåer temperaturindikator 65 °C till 93 °C (149 F °till 199 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 199 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 93 °C
    Min. Temperatur (engelska) 149 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 65 °C
    Temperaturområde (engelska) 149 °F till 199 °F
    Temperaturområde (metriskt) 65 °C till 93 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 65 °C, 71 °C, 77 °C, 82 °C, 88 °C, 93 °C (149 °F, 160 °F, 171 °F, 180 °F, 190 °F, 199 °F)