Läs mer
Thermo Scientific™ Termo-kolv™ Bänkbehållare för flytande kväve
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
1.9 L
2 l
4.5 L
Inkluderar:
Bärhandtag, ventilerat säkert lock
Carrying Handle, Vented Secure Lid
Without Lid and Handle
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Maximera kylvätskehållningen med lättvikts Thermo Scientific™ Termo-kolv™ Bänkbehållare för flytande kväve, som innehåller inre kärl av borosilikat och är perfekta för vardaglig kryogen förvaring.
Stål, rostfritt:
- Hållbar, korrosionsbeständig utsida i rostfritt stål
- Bärhandtag och ventilerat säkert lock (artikelnummer 2122, 2123, 2124)
Grunt bred mun:
- Perfekt att använda som köldfälla
- Bekväm skålformad design perfekt för bänkbruk med krossad is och torris/alkohol
- Rostfri jacka och vadderad bas för år av problemfri användning
- Utan lock och handtag (Artikelnummer 2129)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bänk LN2-behållare |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Exteriör finish | Rostfritt stål |
| Stil | Bänkskiva |
| Inkluderar | Without Lid and Handle |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 160 mm |
| Diameter (metrisk) Insida hals | 130 mm |
| Fraktvikt (engelska) | 8 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 3.6 kg |