Läs mer
Thermo Scientific™ ABgene™ 2DCypher™ 1,2 ml klusterrör och ställ, MK5
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11524754
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 11524754
Brand: Thermo Scientific™ AB1185
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MK5-stativet har en avsmalnande brunnsingång för att underlätta rörplacering
  • Staplingsaxlar har tagits bort från ställningen för kompatibilitet med vissa robotinstrument
  • Med rundade gavlar
  • Hög genomströmning med individuell providentifiering
  • Märkt med a Data Matrix™ och läsbar kod inkapslad i ett klart polypropenfönster
  • Över 3,6x 10 15 unika kodkombinationer
  • Låsbart, förslutningsbart lock
  • Temperaturområde -170 °C till +120 °C
  • Alfanumeriska rutnätsreferenser gjutna i hylllocket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml
Material Polypropen
Förslutningstyp Låsbar