Läs mer
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Javelin™ Guard Columns
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Direct-connection, finger-tight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
- Thermo Scientific polar endcapped C18 phase
- Alternative selectively compared to conventional C18 phases
- Retention of polar compounds
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Stationär fas | C18 |