Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
Hög yta med hög täckning av bunden fas
- Thermo Scientific chemistry-bonded on 100Å silica
Order Info
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Filmtjocklek | 5 μm |
| För användning med | LC/MS Separation |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Standard |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Porstorlek | 100 Å |
| Ytarea | 310 m²/g |
| USP typ | L1 |
| Show More |