Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hög yta med hög täckning av bunden fas
- Thermo Scientific kemibunden på 100Å kiseldioxid
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Filmtjocklek | 5μ m |
| För användning med | LC/MS-separation |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Standard |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 310 m² /g |
| Visa mer |