Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Produktkod. 10507825 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10507825
Brand: Thermo Scientific™ 70105104630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hög yta med hög täckning av bunden fas
  • Thermo Scientific kemibunden på 100Å kiseldioxid
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Filmtjocklek 5μ m
För användning med LC/MS-separation
Funktionalitet/Interaktionstyp Standard
Längd (metrisk) 100 mm
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 100Å
Ytarea 310 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Beta
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 20%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Typ Kolumn