Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hög yta med hög täckning av bunden fas
- 100Å högren kiseldioxid
- Hög ytarea och fasbelastning
- Tät bindning resulterar i utmärkt reproducerbarhet och stabilitet
- Utmärkt prestanda med syror, baser och neutrala föreningar
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 7,5 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 310 m² /g |
| Temperatur | 80 °C |
| Visa mer |