Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hög yta med hög täckning av bunden fas
- 300Å pore size for maximum performance with biomolecules
- High peak capacity stationary phase
- Outstanding reproducibility, efficiency and column lifetime
- Excellent for LC/MS separations
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Porstorlek | 100 Å |
| Ytarea | 310 m²/g |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Beta |
| Visa mer |