Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 skyddskassetter
Produktkod. p-3135503 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
3 mm
4 eller 4,6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10427334
Brand: Thermo Scientific™ 70103012101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förlänger HPLC-kolonnens livslängd ekonomiskt
Funktioner av Betasil C18 fast fas
  • Thermo Scientific Kemi-på 100Å kiseldioxid
  • Hög yta med hög täckning av bunden fas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 3 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
Stationär fas C18
Produktlinje BetaSil