Läs mer
Thermo Scientific™ Gastäta sprutor med fast nål för GC-instrument
Produktkod. 13476876 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
26s G
Längd (metrisk):
42 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Nålpunktstil:
Kon
Sidohål
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 13476876
Brand: Thermo Scientific™ 365J2421
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välja Thermo Scientific™ Gastäta sprutor med fast nål för exakt, reproducerbar GC-provintroduktion med hjälp av en fäst nål och en kolv som skapar en tät försegling.
Få hållbarhet, klarhet och noggrannhet i gaskromatografi (GC) provintroduktion för förtroende för analysresultat, gång efter gång. Thermo Scientific™ Gastäta sprutor med fast nål har en fäst nål och en kolv som skapar en tät tätning med cylindern. Välj från en mängd olika storlekar, typer och kompatibiliteter för autosamplare för gaskromatografi. De finns i standard industristorlek med svarta lättlästa och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Varaktighet
Den förbättrade designen av sprutorna ger:
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Större temperaturområde
  • Ökad driftjämnhet
  • Längre livslängd och förbättrad cykellivslängd
Klarhet
Sprutorna är försedda med en tydlig, lättavläst svart skala, vilket underlättar konsekvent leverans av prover för manuella sprutor och enkel identifiering av installerade autosampler-sprutor.
Noggrannhet
Den förbättrade designen av sprutan har eliminerat områden där provet kan fastna och potentiellt orsaka överföring:
  • Tätare passning mellan kolvspetsen och PTFE-insatsen i nollläget
  • Tätare passform mellan PTFE-insats och glascylinder
  • Förbättrad fast nålfästning
Dessutom förbättrar minskningen av lim från vätskebanan hållbarheten och minskar risken för provinteraktion med limmet.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 500μ L FN GT, 26 G, 57 mm
Nålmätare 26 G
Längd (metrisk) 57 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 500 μL
Längd (metrisk) nål 57 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler
Anslutningstyp Fast
PTFE tippad kolv Ja
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.