Läs mer
Thermo Scientific™ Reagens för GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit
Produktkod. p-4072676 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
0,7 ml
Produkttyp:
Ribonukleas A
Förpackningsstorlek:
0.7ml
Produktkod. 10202510
Brand: Thermo Scientific™ R1253
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Komponenter i GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502/K0503) som kan köpas separat.
Thermo Scientific™ GeneJET™ Neutralisation Solution och Lysis Solution är komponenter i GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502/K0503) och kan köpas separat.
Satsen använder en exklusiv kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn. Satsen återvinner upp till μ20 g högkopierat plasmid-DNA per isoleringsförfarande.
De Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit använder en exklusiv kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn. Satsen återhämtar sig upp till 20μ g av högkopieringsplasmid-DNA per isoleringsförfarande.
Höjdpunkter
  • Effektiv - hög avkastning på upp till 20μ g plasmid-DNA av hög kvalitet
  • Snabb - proceduren tar mindre än 14 minuter
  • Bekvämt - ingen fenol/kloroformextraktion eller alkoholutfällning krävs
  • Rent - renat DNA är omedelbart redo att användas
Tillämpningar
Snabb isolering av högrent plasmid-DNA lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
  • FastDigest eller konventionell restriktionsrötning
  • Automatiserad fluorescerande och radioaktiv sekvensering
  • PCR
  • In vitro transkription
  • Omvandling
Princip
En bakteriekultur skördas och lyseras. Lysatet rensas sedan genom centrifugering och appliceras på kiseldioxidkolonnen för att selektivt binda DNA-molekyler vid en hög saltkoncentration. Det adsorberade DNA:t tvättas för att avlägsna föroreningar, och det rena plasmid-DNA:t elueras i en liten volym elueringsbuffert eller vatten. Det renade DNA:t är redo för omedelbar användning i alla molekylärbiologiska procedurer, såsom snabb och konventionell digestion med restriktionsenzymer, PCR, in vitro -transkription, transformation och automatiserad sekvensering.
Komponenter
  • Återsuspensionslösning
  • Lyslösning
  • Neutraliseringslösning
  • Tvättlösning (koncentrerad)
  • RNase A Solution
  • Elueringsbuffert
  • Snurra kolumner
  • Samlingsrör
  • Detaljerat protokoll
Farligt:
Ingen kvalitetskontroll:
  • Kitet testas för isolering av pUC19-DNA från E. coli enligt protokollet.
  • Kvaliteten på det isolerade DNA:t utvärderas genom spektrofotometrisk analys, agarosgelelektrofores, digestion med FastDigest restriktionsenzymer och automatiserad sekvensering.
Lagringsskick: Ambient, -20 °C
Snabb isolering av högrent plasmid-DNA lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:— FastDigest eller konventionell restriktionssmältning,— automatiserad fluorescerande och radioaktiv sekvensering
Beställningsinfo
Beställningar som görs måndag till onsdag skickas nästa dag; Torsdag- och fredagsbeställningar skickas följande måndag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur, -20 °C
För användning med (applikation) DNA-extraktion
Produkttyp Ribonukleas A
Kvantitet 0,7 ml