Läs mer
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Javelin™ Skydda HPLC-kolonner
Produktkod. 11573201 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11573201
Brand: Thermo Scientific™ 35005012106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjud bekvämt, lättanvänt skydd för analytiska HPLC-kolonner
  • Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
  • Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
  • Lämplig för att lösa problemseparationer
  • Exceptionell retention av mycket polära analyter
  • Sann ortoganalitet till C18
  • Separera strukturellt besläktade ämnen
  • Utmärkt för högtemperaturapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
Stationär fas Hypercarb