Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Spjutskyddskolonner
Produktkod. 11583151 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11583151
Brand: Thermo Scientific™ 28105022106
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Erbjud bekvämt, lättanvänt skydd för analytiska HPLC-kolonner
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of the BDS C18 Solid Phase
  • Base deactivated with minimal residual silanol activity
  • Economical with exceptional reproducibility
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din lokala kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
Stationär fas C18