Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Javelin™ Vaktkolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
- Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
- Hypersil GOLD HPLC-kolonner ger utmärkt toppform för alla analyttyper
- Betydande minskning av toppsvans samtidigt som C18-selektiviteten bibehålls
- Utmärkt upplösning, effektivitet och känslighet
- Förtroende för noggrannheten och kvaliteten på analytiska data
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.1 mm |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Hypersil GULD |