Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Javelin™ Vaktkolonner
Produktkod. p-3133900 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11588680
Brand: Thermo Scientific™ 25005012106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjud bekvämt, lättanvänt skydd för analytiska HPLC-kolonner
  • Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
  • Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
  • Hypersil GOLD HPLC-kolonner ger utmärkt toppform för alla analyttyper
  • Betydande minskning av toppsvans samtidigt som C18-selektiviteten bibehålls
  • Utmärkt upplösning, effektivitet och känslighet
  • Förtroende för noggrannheten och kvaliteten på analytiska data
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
Stationär fas C18
Produktlinje Hypersil GULD