Läs mer
Epredia™ Linistat™ Linjär färgare
Produktkod. 12617916 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Dubbelstationsfärgningsskål
Single Station färgningsskål
Skjutklämma
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 5
Varje
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rosa
Vitt
Produktkod. 12617916
Brand: Epredia™ 6754003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Enstationsfärgningsskålar; Dubbla stationsfärgningsskålar; Skjutklämmor; Sköljvattenslangsats
Kompakt svar på &H E frusen sektionsprotokoll
Pålitligt och ekonomiskt sätt att automatisera färgning; alla enheter använder en transportör för att förbereda konsekvent färgade objektglas
  • Effektivt fotavtryck passar ovanpå de flesta kryostater för att effektivisera arbetsflödet under fryst snittning
  • Funktionerna inkluderar 14 färgningsstationer (20 sek. vardera), rinnande vatten och en uppsamlingstank med 13 skjutluckor.
  • Färgningstiden är under fem minuter
  • Kan även användas för handfärgning när situationen kräver det
  • Färgkodade glidklämmor motsvarar Epredia Cryochrome™ färgade objektglas och färgade frysta sektionsinbäddningsmedia
Fysiska specifikationer
  • Mått (D x B x H): 6,25 x 25 x 18,4 tum. (15,9 x 64 x 27 cm)
  • Frigångshöjd: 9,75 tum. (24,8 cm)
  • Vikt: 16,3 lb. (7,3 kg)
  • Strömkrav: 110-120VAC, 60Hz, max 2,0A; 220-240VAC, 50/60Hz, max 1,0A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Single Station färgningsskål
För användning med (utrustning) Linistat™ linjär färgare
Inkluderar Skjut klämmor, sköljvattenslangsats