Läs mer
Thermo Scientific™ Lågproteinbindande mikrocentrifugrör
Produktkod. 15342617 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
2 mL
Kvantitet:
250
2500
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 2500
Produktkod. 15342617
Brand: Thermo Scientific™ 90410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera förlust av proteinprov under provmanipulation, särskilt när det finns omfattande bearbetningssteg, genom att använda Thermo Scientific Pierce Lågproteinbindande mikrocentrifugrör.
Thermo Scientific Pierce Lågproteinbindande mikrocentrifugrör (1,5 eller 2 mL) hjälper till att minimera proteinprovsförlust under provmanipulation och är idealiska i applikationer där bearbetningsstegen är omfattande.
Pierce lågproteinbindande mikrocentrifugrör hjälper till att minimera provförluster vid masspektrometri och immunfällning/samimmunfällning. Rören är bekvämt förpackade med 250 rör per förpackning för att minimera kontaminering även när de köps i bulk.
Hållbar —användning vid hastigheter upp till 20 000 RCF
Kompatibel —lämplig för IP- och masspektrometriapplikationer
Nukleasfria —certifierade RNase/DNase-fria polypropenrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lågproteinbindningsrör
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Vikt (metrisk) 1.5 mL
Produktlinje Pierce
Kvantitet 250
Produkttyp Samlingsrör