Läs mer
Thermo Scientific™ Lågproteinbindande mikrocentrifugrör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
2 mL
Kvantitet:
250
2500
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 2500
Beskrivning
Thermo Scientific Pierce Lågproteinbindande mikrocentrifugrör (1,5 eller 2 mL) hjälper till att minimera proteinprovsförlust under provmanipulation och är idealiska i applikationer där bearbetningsstegen är omfattande.
Pierce lågproteinbindande mikrocentrifugrör hjälper till att minimera provförluster vid masspektrometri och immunfällning/samimmunfällning. Rören är bekvämt förpackade med 250 rör per förpackning för att minimera kontaminering även när de köps i bulk.
•Hållbar —användning vid hastigheter upp till 20 000 RCF
•Kompatibel —lämplig för IP- och masspektrometriapplikationer
•Nukleasfria —certifierade RNase/DNase-fria polypropenrör
•Hållbar —användning vid hastigheter upp till 20 000 RCF
•Kompatibel —lämplig för IP- och masspektrometriapplikationer
•Nukleasfria —certifierade RNase/DNase-fria polypropenrör
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Lågproteinbindningsrör |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Volym (metrisk) | 2.0 mL |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 250 |
| Produkttyp | Samlingsrör |