Läs mer
Thermo Scientific™ Megafuge ST1 Plus centrifugserie
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17120599 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Mått (HWD):
14,2 x 17,5 x 26 tum (36,2 x 56,6 x 66 cm)
14,2 x 24,6 x 26 tum (36,2 x 62,5 x 66 cm)
Kylt:
Ja
Nej
Spänning:
120/240 V
208/230 V
220/230 V
Modell:
Endast allmän användning
IVD
IVD-certifierad
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17120599
Brand: Thermo Scientific™ 75009730
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Ergonomisk design, standard användargränssnitt med hög kontrast för upp till 6 sparade program med enkel tryckknappsmanövrering för rutintillämpningar.
ST1/ST1R Plus-seriens centrifuger levereras som standard med en lättanvänd knappsats och högkontrast LCD-display. Byt snabbt och säkert mellan 14 unika rotoralternativ med det verktygslösa Autolås rotorbytet. Denna kompakta centrifug har en kapacitet på upp till 1,6 l och kan snurra upp till 76 x 5/7 ml blodrör och 16 x 50 ml koniska rör med bioinneslutning och är idealisk för rutintillämpningar.
Enkel att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
  • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo ™ Scientific autolås™ III rotorsystem:
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skopförseglingssystem:
  • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
  • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
  • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo centrifugeringshastighet -™teknik:
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
  • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
  • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Kapacitet 4 x 400 ml med TX-400 rotor
Max. RCF 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor)
Max. Hastighet 15 200 rpm (mikroliter 30 x 2 rotor)
Kylt Nej
Visa LED
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Gröna funktioner Energieffektiv, mindre avfall
Inkluderar Rotor måste köpas separat
Minne lagrar upp till 6 program
Modell Endast allmän användning
Profil (acceleration/bromsning) 9 accelerationeration/10 Bromsning
Programlagring Upp till 6 program via tryckknapp och LCD-gränssnitt med hög kontrast
Kvantitet Varje
Rotor ingår Nej
Säkerhetsfunktioner SMARTSpin Ovågdetektering, fingerklämningsförebyggande, krocksäker konstruktion
Typ centrifuger för allmänna ändamål
Ventilerad Ja
Mått (HWD) 14,2 x 17,5 x 26 tum (36,2 x 56,6 x 66 cm)
Spänning 120/240 V