Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Nalgene™ Stainless Steel Autoclavable Dolly
Bärande kapacitet (engelska):
500 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Noncorrosive, made of stainless steel
- Casters do not leave marks on floor
Specifikationer
Specifikationer
| Bärande kapacitet (engelska) | 500 pund |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 227.3 kg |
| Material | Stainless Steel |
| Diameter (engelska) | 20.9 in. |
| Diameter (metrisk) | 53 cm |
| För användning med (applikation) | To move small tanks and carboys |
| Form | Round |