Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ System 100™ Kryogena flaskor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1 ml
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Sterile
- For use with System 100 CryoBoxes™ and 25- and 81-ampule boxes with 2.0mL ampule capacities
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene |
| Sterilitet | Sterile |
| Volym (metrisk) | 1,5 ml |
| Trådstil | External |
| Kvantitet | 500/Cs. |