Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Tillbehör till Giraffe™ Justerbart gelsystem
Produktkod. p-3556366
Tjocklek (metrisk):
0,08 cm
0,32 cm
Bredd (metrisk):
0,1 cm
16 cm
Typ:
Blank glasplatta
Naggad glasplatta
Spacer Set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12474687
Brand: Thermo Scientific™ P5SC16
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glas och distanssats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) ADJ1 Giraffe Justerbart Gel Elektrofores System
Typ Spacer Set
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,08 cm
Längd (metrisk) 16 cm
Bredd (metrisk) 0,1 cm