Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ PCR Strip Cut Tool
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Skär enkelt och snabbt av lys- och PCR-rörremsorna i SureTect arbetsflöde med hjälp av Thermo Scientific PCR Strip Cut Tool.
Skär enkelt, snabbt och säkert av remsan och separera antingen lyserings- eller PCR-rör under Thermo Scientific™ SureTect PCR-analys arbetsflöde med hjälp av Thermo Scientific™ PCR Strip Cut Tool.
Designad speciellt för användning med SureTect analyser, den Thermo Scientific PCR Strip Cutting Tool är ett i en uppsättning verktyg som möjliggör ett enkelt, strömlinjeformat arbetsflöde för maximal effektivitet och produktivitet i ditt laboratorium.
Använd Thermo Scientific PCR Strip Cutting Tool för att snabbt, säkert och enkelt skära remsan och separera antingen lys- eller PCR-rör i önskat antal reaktioner, vilket möjliggör flexibel provgenomströmning och ett snabbt, lättanvänt arbetsflöde
Snabbt och enkelt
Använd Thermo Scientific PCR Strip Cutting Tool för att påskynda processen att skära remsan och separera antingen lys- eller PCR-rör i önskat antal analyser. . Det robusta materialet och designen tål konstant användning så att det kan användas om och om igen oavsett din provkapacitet.
I kombination med vår omfattande portfölj av analyser och instrument i världsklass kan du utföra livsmedelssäkerhetstester med tillförsikt och veta exakt vad du får– kvalitet i kombination med enkelhet.
Vi är engagerade i att låta dig uppleva det verkliga förtroendet för dina resultat, rätt första gången, varje gång, och Thermo Scientific™ SureTect™ Realtids-PCR-systemet utvecklas ständigt för att stödja dina laboratorie- och testbehov.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | PCR Strip Cut Tool |
| Beskrivning | Thermo Scientific™ PCR Strip Cut Tool |
| För användning med (applikation) | SureTect Arbetsflöde för PCR-analys |
| Kvantitet | 1 |