Läs mer
Thermo Scientific™ B-PER™ Komplett bakteriellt proteinextraktionsreagens
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
Innehåller
Reagensförpackningar finns tillgängliga i Tris- och fosfatbuffertformuleringar; Kit innehåller Tris-baserade B-PER Reagens plus lysozym och DNas I-enzymer.
- Ett lättanvänt cellysreagens som effektivt stör celler och solubiliserar naturliga eller rekombinanta proteiner utan denaturering
- Alla B-PER Reagenser är kompatibla med nedströmsapplikationer som affinitetskromatografi (t.ex. immobiliserad metallaffinitetskromatografi, glutationkromatografi), SDS-PAGE och proteinkvantifiering (t.ex. Pierce BCA Proteinanalys, Pierce 660nm proteinanalys)
- Denna allomfattande formulering kombinerar lyseringsreagenset med lysozym och ett universellt nukleas för att möjliggöra mild extraktion från både gramnegativa och grampositiva bakterier
- Beroende på den speciella tillämpningen kan proteashämmare, salter, reduktionsmedel, denatureringsmedel och kelatbildande medel tillsättas till reagenset.
Funktioner av B-PER Bakteriellt proteinextraktionsreagens:
- Rengöringsmedel i Tris-buffert med Lysozym och Universal Nuclease
- Förbättrad cellys och DNA-nedbrytning, därigenom frigör lösliga proteiner och minskar viskositeten för att öka utbyten
- Återvinning av proteiner med hög molekylvikt (proteiner med hög molekylvikt)
- Kostnadseffektivt motsvarande Merck Millipore Bugbuster™ Master Mix
- Mer effektiv än traditionell ultraljudbehandling och typiska hemmagjorda lyseringsbuffertar, av vilka många inkluderar tvättmedel och komponenter som stör nedströmsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Proprietary detergent in 20mM Tris buffer, pH 7.5, containing lysozyme and universal nuclease |
| Kvantitet | 500 mL |
| Produkttyp | Bacterial Protein Extraction Reagent |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| Innehåll och lagring | Store at 4°C. |
| Produktlinje | B-PER |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BPER Complete Bacterial Protein Extraction Reagent
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy