Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ BSA Protein Digest, MS-grad
Produktkod. 15362647 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 nmol
Förpackningsstorlek:
1nmol
Produktkod. 15362647
Brand: Thermo Scientific™ 88341
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kalibrera och upprätthåll kvalitetskontroll för vätskekromatografi (LC) och masspektrometri (MS) analys av proteomiska prover med hjälp av noggrant validerade Thermo Scientific™ Pierce™ BSA Protein Digest Standard, LC-MS Grade.
De Thermo Scientific Pierce BSA Protein Digest Standard, LC-MS Grade, är en validerad proteindigest optimerad för användning som kvalitetskontrollprov för vätskekromatografi (LC) och masspektrometri (MS) analys av proteomiska prover.
  • Positivt kontrollprov - BSA-digerering optimerad och validerad som en kvalitetskontrollstandard för masspektrometritillämpningar
  • Utmärkt sekvenstäckning - mer än 85 % sekvenstäckning
  • Validerad peptidkvalitet - matsmältningsförfarande optimerat för minimala missade klyvningar och överalkylering
  • Noggrant testad - högkvalitativ, konsekvent BSA-proteinsmältning dokumenterad via partispecifika analyscertifikat
  • Stabil - tillhandahålls i ett stabilt lyofiliserat format
Pierce BSA Protein Digest Standard tillverkas med användning av högkvalitativt bovint serumalbumin (BSA) och masspektrometriklassat trypsin. BSA är helt reducerad, alkylerad (jodacetamid) och avsaltad (C18) efter trypsin-digestion för att tillhandahålla en kvalitetsstandard av LC/MS-kvalitet som är fri från intakt protein. Peptiddigereringsstandarden ger utmärkt sekvenstäckning med minimal överalkylering och missade klyvningar. Denna smältstandard har testats robust för peptidkvalitet, matsmältningseffektivitet och enhetlighet från lot till parti och är lämplig för LC- och LC-MS-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Protein Digest
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Kalibrering
Kvantitet 1 nmol
Form Solid