Läs mer
Epredia™ Shandon™ Täckplåtar av plast
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
25/förpackning
250/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
Sparar på användningen av dyra reagenser.
- Enhet som passar över standardmikroskopobjektglas som gör att prover kan immunfärgas med en minimal mängd reagens
- Frigör avsevärd tid för tekniker
- Eliminerar hantering av diabilder mellan stegen
- Tillåter att sektioner placeras praktiskt taget var som helst på bilden
- Skyddar provet från att torka under långa inkubationer
- Säkerställer konsistens i färgningskvaliteten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Coverplate |
| Kvantitet | 25/förpackning |