Läs mer
Epredia™ Shandon™ Vävnadstummetång, 2 x 3 tänder
Produktkod. 15262888 Handla allt Epredia Produkter
Längd (engelska):
5,5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15262888
Brand: Epredia™ 76602
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i premium- och standardkvaliteter
  • Rätt härdad, härdad och passiverad
  • Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
  • Mönster, dimensioner och finish hålls till krävande standarder, vilket ger de bästa tillgängliga instrumenten
  • Garanterat fri från defekter i material och utförande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tång
Kvalitet Premie
Tandräkning 2 x 3
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 14.0 cm