Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5A GC-kolonner
Produktkod. 13426796 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13426796
Brand: Thermo Scientific™ 260031630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för separation av Ar/O 2 och andra permanenta gaser
  • Speciellt utformade beläggnings- och deaktiveringsprocedurer för kromatografisk effektivitet och integriteten hos det porösa beläggningsskiktet
  • Deaktiveringsprocessen ger en skarp topp för CO-eluering snarare än svansen som vanligtvis ses i andra kolumner
  • Hög retention av molekylsil tillåter separation av permanenta gaser vid temperaturer över omgivningstemperatur
  • Enhetliga partiklar förblir vidhäftande till slangen även efter kontinuerlig ventilcykling
  • I likhet med GS-Msieve, HP PLOT Molsieve, CP-Molsieve 5A, Molsieve 5A, AT-Molsieve, PLT-5A, Rt-Msieve 5A
Permanenta gaser, raffinaderi eller naturgaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
För användning med (applikation) Separation av Ar/O&subscript_2; och andra permanenta gaser Analys
Filmtjocklek 50μ m
Längd (metrisk) 50 m