Läs mer
Thermo Scientific™ TSG-serien glasdörrar laboratoriekylskåp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17846298 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (engelska):
12 cu. ft.
23 cu. ft.
29.2 cu. ft.
45.8 cu. ft.
51.1 cu. ft.
Interiör:
White (Painted)
Elektriska krav:
230 V/50 Hz
Produktkod. 17846298
Brand: Thermo Scientific™ TSG5005GV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad från grunden för att skydda ditt arbete. Thermo Scientific TSG-seriens laboratoriekylskåp i glasdörr erbjuder tyst, intuitiv drift med utmärkt temperaturprestanda, hållbar design och tillverkning och en enastående garanti.
Thermo Scientific TSG-seriens glasdörrar för laboratoriekylskåp erbjuder tyst, intuitiv drift med utmärkt temperaturprestanda och enastående garanti, som möter behoven hos en mängd olika professionella användare som behöver konsekvent, pålitlig prestanda utan att offra användbarhet eller hållbarhet. Alla laboratoriekylskåp i TSG-serien använder SNAP- och F-Gas-kompatibla kolvätekylmedel och är konfigurerade för att ge utmärkt temperaturprestanda samtidigt som energiförbrukningen minimeras, allt levererat från vår nollavfallsanläggning till deponi i Asheville, North Carolina .
  • Specialbyggd från grunden för kunder inom kliniska och forskningslaboratorier
  • Tyst drift, mindre än 53dB
  • ENERGI STAR auktoriserad
  • Värmefri avfrostning
  • Dubbelglasdörrar
  • Fyra 2-tums hjul, främre hjul är låsbara
  • Självstängande dörr med 90° stopp
  • Ljusstark LED-interiörbelysning
  • Hög/lå temperatur, dörr på glänt och larm för strömavbrott
  • 12 timmars batteribackup för kontrollenheten
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellåsta dörrlås, kompatibla med populära E-låsadaptrar
  • Fjärralarmkontakter
  • Tillgängliga tillbehör såsom sjökortsskrivare, oberoende temperaturvakter, överspänningsdämpare och mer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSG Series General Purpose Refrigerator
Kapacitet (engelska) 51.1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 1447 L
Temperaturområde 3°C to 7°C
Temperatur (börvärde) +5°C
Kylmedel R290
Dörr stil Glass
Antal dörrar 2
Hyllor 8 Adjustable
Kapacitet (engelska) Hylla 100 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 45 kg
Skåpsmaterial Painted Steel
Exteriör finish Painted
Interiör White (Painted)
Certifikat och efterlevnad CE
Kontrolltyp Capacitive Touch
Hamnar 1 Rear Access Port
Garanti 4 Years Parts and Labor + 1 Year Compressor
Övervakningsalternativ SmartVue Pro, Remote Alarm Contacts
Åtkomstsäkerhet Key Lock
Mått (DxBxH) Exteriör 37.8 x 56.5 x 78.5 in. (960 x 1435 x 1994 mm)
Mått (D x B x H) Inredning 28.5 x 52.5 x 58.0 in. (724 x 1334 x 1473 mm)
Pluggtyp CEE 7/7
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (engelska) 669 lb.
Fraktvikt (metrisk) 303 kg