Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Apotekskylskåp i TSG-serien
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific Apotekskylskåp i TSG-serien är specialiserade för kliniska och farmaceutiska tillämpningar, och erbjuder tyst, intuitiv drift med utmärkt temperaturprestanda och enastående garanti. Validerad NSF 456-kompatibla prestanda innebär att TSG-serien apotekskylskåp ger exceptionell säkerhet och temperaturstabilitet för vacciner, läkemedel och annan värdefull last. Alla kylskåp i TSG-serien är byggda med hållbarhet i åtanke för att minimera strömförbrukningen utan att offra prestanda på vår nollavfallsanläggning i Asheville, NC.
- Specialiserad för kliniska och farmaceutiska tillämpningar
- Validerad NSF 456 efterlevnad
- Oberoende temperatursond
- Tyst drift, mindre än 53dB
- ENERGI STAR auktoriserad
- Värmefri avfrostning
- Dubbelglasdörr
- Fyra 2-tums hjul, främre hjul är låsbara
- Självstängande dörr med 90° stopp
- Ljusstark LED-interiörbelysning
- Hög/lå temperatur, dörr på glänt och larm för strömavbrott
- 12 timmars batteribackup för kontrollenheten
- Bakre åtkomstport
- Nyckellåsta dörrlås, kompatibla med populära E-låsadaptrar
- Fjärralarmkontakter
- Tillgängliga tillbehör såsom sjökortsskrivare, oberoende temperaturvakter, överspänningsdämpare och mer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TSG Series Pharmacy Refrigerator |
| Kapacitet (engelska) | 23 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 650 L |
| Temperaturområde | 3°C to 7°C |
| Temperatur (börvärde) | +5°C |
| Kylmedel | R290 |
| Dörr stil | Glass |
| Antal dörrar | 2 |
| Lådor | Basket Drawers |
| Antal lådor | 6 |
| Visa mer |