Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Apotekskylskåp i TSG-serien
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17856298 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (engelska):
12 cu. ft.
23 cu. ft.
29.2 cu. ft.
51.1 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad:
CE
Elektriska krav:
230 V/50 Hz
Produktkod. 17856298
Brand: Thermo Scientific™ TSG1205PV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specialiserade för kliniska och farmaceutiska tillämpningar, TSG-seriens apotekskylskåp är specialbyggda från grunden för att möta NSF 456 vaccinlagringsstandarder för att säkerställa maximal säkerhet och temperaturstabilitet för vacciner, läkemedel och annan last.
Thermo Scientific Apotekskylskåp i TSG-serien är specialiserade för kliniska och farmaceutiska tillämpningar, och erbjuder tyst, intuitiv drift med utmärkt temperaturprestanda och enastående garanti. Validerad NSF 456-kompatibla prestanda innebär att TSG-serien apotekskylskåp ger exceptionell säkerhet och temperaturstabilitet för vacciner, läkemedel och annan värdefull last. Alla kylskåp i TSG-serien är byggda med hållbarhet i åtanke för att minimera strömförbrukningen utan att offra prestanda på vår nollavfallsanläggning i Asheville, NC.
  • Specialiserad för kliniska och farmaceutiska tillämpningar
  • Validerad NSF 456 efterlevnad
  • Oberoende temperatursond
  • Tyst drift, mindre än 53dB
  • ENERGI STAR auktoriserad
  • Värmefri avfrostning
  • Dubbelglasdörr
  • Fyra 2-tums hjul, främre hjul är låsbara
  • Självstängande dörr med 90° stopp
  • Ljusstark LED-interiörbelysning
  • Hög/lå temperatur, dörr på glänt och larm för strömavbrott
  • 12 timmars batteribackup för kontrollenheten
  • Bakre åtkomstport
  • Nyckellåsta dörrlås, kompatibla med populära E-låsadaptrar
  • Fjärralarmkontakter
  • Tillgängliga tillbehör såsom sjökortsskrivare, oberoende temperaturvakter, överspänningsdämpare och mer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSG Series Pharmacy Refrigerator
Kapacitet (engelska) 12 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 400 L
Temperaturområde 3°C to 7°C
Temperatur (börvärde) +5°C
Kylmedel R290
Dörr stil Glass
Antal dörrar 2
Lådor Basket Drawers
Antal lådor 5
Kapacitet (metrisk) Hylla 27 kg
Skåpsmaterial Painted Steel
Exteriör finish Painted
Interiör White (Painted)
Certifikat och efterlevnad CE
Kontrolltyp Capacitive Touch
Hamnar 1 Rear Access Port
Garanti 4 Years Parts and Labor + 1 Year Compressor
Övervakningsalternativ SmartVue Pro, Remote Alarm Contacts
Åtkomstsäkerhet Key Lock
Mått (DxBxH) Exteriör 30.5 x 24.0 x 73.0 in. (775 x 619 x 1854 mm)
Mått (D x B x H) Inredning 21.8 x 20.0 x 52.4 in. (554 x 508 x 1331 mm)
Pluggtyp CEE 7/7
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Fraktvikt (engelska) 388 lb.
Fraktvikt (metrisk) 176 kg