Läs mer
Thermo Scientific™ TSX serie High-Performance -°20 C manuella avfrostningsfrysar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16337191 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Pluggtyp:
CEE 7/7
UK/Ireland or EU (CEE 7/7)
Elektriska krav:
208–230 V, 50 Hz
Mått (D x B x H) Inredning:
28.5 x 24 x 58 in.
28.5 x 30.0 x 58.0 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16337191
Brand: Thermo Scientific™ TSX3020FV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande -°20 C manuella avfrostningsfrysar erbjuder ett hållbart val för klinisk och laboratorieoratorieförvaring
Thermo Scientific™ TSX-seriens högpresterande -20 °C manuella avfrostningsfrysar är designade för applikationer där till och med en lätt periodisk uppvärmning av spolen under automatisk avfrostning inte kan tolereras. Designen stöder provskydd och hållbarhetsmål för lagring av enzymer, reagenser, läkemedel, vacciner, biologiska och andra vanligt använda laboratorieoratorie- och kliniska material. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
TSX-serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Upp till 50 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
  • Naturliga R290-köldmedier, vilket gör TSX-serien kompatibel med USA Environmental Protection ’Agencys betydande nya alternativa policy (SNAP)
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Temperaturområde -35°till -15°C, fabriksbörvärde vid -20°C
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön*
  • Enkel att använda mikroprocessorstyrning med börvärdessäkerhet och larm
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Sjökortsskrivare finns som tillval
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ High-Performance Freezer
Kapacitet (engelska) 29.2 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 827 L
Temperatur (börvärde) -25°C to -15°C (-20°C)
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE
Visa Microprocessor
Produktlinje TSX Series
Avfrosta Manual
Modell TSX3020FV
Mått (DxBxH) Exteriör 38.9 x 34.0 x 78.5 in.
Mått (D x B x H) Inredning 28.5 x 30.0 x 58.0 in.
Djup (engelska) Exteriör 38.9 in.
Depth (engelska) Interiör 28.5 in.
Djup (metrisk) Exteriör 99.0 cm
Djup (metrisk) interiör 72.3 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78.5 in.
Höjd (engelska) Interiör 58 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 199.4 cm
Höjd (metrisk) interiör 147.3 cm
Bredd (engelska) Exteriör 34.0 in.
Bredd (engelska) Interiör 30 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 86.4 cm
Bredd (metrisk) Interiör 76.2 cm
Övervakningsalternativ Wireless
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Amperage 15 A
Pluggtyp UK/Ireland or EU (CEE 7/7)
Spänning 230 V
Elektriska krav 208–230 V, 50 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Gröna funktioner Energy efficient
Kylmedel R290
Fraktvikt (engelska) 483 lb.
Fraktvikt (metrisk) 219 kg
Vikt (engelska) 415 lb.
Vikt (metrisk) 188 kg
Rackkapacitet 4
Visa mer Visa mindre
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.