Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Valideringsdokumentation för frysar med ultralåg temperatur
Produktkod. 16454984
Produktkod. 16454984
Brand: Unity Lab Services™ IOQDOCE89003484
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Som en originalutrustningstillverkare (OEM) tjänsteleverantör för Thermo Fisher Scientific , alla protokoll som utformats för att optimera effektiviteten ingår i varje Thermo Scientific Modeller för frysar med ultralåg temperatur: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
IQ/OQ-dokumentation som stöder regulatoriska krav och industristandarder för instrumentöverensstämmelse. Våra dokument hålls uppdaterade genom att genomföra årliga granskningar. Vi arbetar direkt med våra produktexperter för att ha den mest uppdaterade dokumentationen tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Ultralågtemperaturfrysar inklusive alla Thermo Scientific Modeller för frysar med ultralåg temperatur: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Beskrivning Dokumentation endast för följande, tjänster som inte ingår: Validering (IQ/OQ) inkluderar en standardiserad protokollprocedur, IQ: Verifiera installations- och miljöförhållanden, OQ: Verifiera drift enligt designspecifikation, utför kartläggning av tom kammaretemperatur, öppen dörr och testning av strömförlust.
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över standardområden och utökade täckningsområden.
Inkluderar IQ/OQ-dokumentation