Läs mer
Eppendorf™ Termoblock för 24 Cryo Tubes
Handla allt Eppendorf Produkter
Diameter (metrisk) Utsida:
12,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Optimerad blockdesign stöder optimal temperaturöverföring inom ditt prov för att få utmärkta resultat
- Eppendorf SmartBlock-specifik kalibrering med integrerad sensorteknologi maximerar temperaturnoggrannhet och homogenitet
- Varje SmartBlock inspekteras individuellt i produktionen för temperaturnoggrannhet och levereras inklusive serienummerspecifikt certifikat för dokumentationsändamål
- Isolerade termoblock för ergonomisk drift - du kommer inte att bränna fingrarna (PhysioCare Concept )
- Automatisk blockigenkänning för säker hantering
- Eppendorf QuickRelease™ teknologin möjliggör snabbt och enkelt blockbyte - inget behov av verktyg
- Begränsad till ThermoMixer C och ThermoStat C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Eppendorf ThermoMixer™ C och Eppendorf ThermoStat™ C |
| För användning med (applikation) | 24 Cryo Tubes |
| Samplingsvolym (metrisk) | 1,5 till 2 ml |
| Hastighet | 2000 rpm |
| Diameter (metrisk) Utsida | 12,5 mm |