Läs mer
Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerande kylaggregat
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kylkapacitet:
Upp till 600 watt
Kommunikationer:
Hold (Håll)
RS-232
Pumptyp:
MDC1 (Mag Driv centrifugalpump)
PD1 (positiv deplacementpump)
Elektriska krav:
230 V/50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Upplev tillförlitlig vätsketemperaturkontroll, med kylkapacitet på upp till 700W/2391 BTU Thermo Scientific™ ThermoChill I Recirkulerande kylaggregat. De ThermoChill serien av kylaggregat är en kompakt serie av kylda recirkulatorer med kylkapaciteter från 600 till 2000 watt. Innovativa designfunktioner som minimerade VVS-anslutningar och en integrerad vätskesil maximerar produktens tillförlitlighet.
- Tillgänglig påfyllningsport för enkel påfyllning
- Tryckmätare på kontrollpanelen för enkel visning
- Intuitiv digital styrenhet
- Kontrollampan tänds vid justering av inställningar eller när larm för hög/låg temperatur aktiveras
- Avtagbar helt-låg sil säkerställer ren återcirkulerande vätska
- Låsande hjul för enkel enhetsmanövrering
- Mått: 23,8x 14,0x 23,0 tum. (60,5x 35,6x 58,4 cm)
- RS232 eller RS485 digital kommunikation tillval
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt/UL-listat |
| Kommunikationer | RS-232 |
| Kylkapacitet | Upp till 600 watt |
| Flödeshastighet | 7,6 l/min. |
| Pumptyp | MDC1 (Mag Driv centrifugalpump) |
| Temperaturområde | -10 °C till +30 °C |
| Modell | ThermoChill I LR |
| Kylmedel | R134A |
| Temperatur (börvärde) | -10 °C till +30 °C |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |
| Visa mer |