Läs mer
Thermo Scientific™ ThermoChill II Återcirkulerande kylaggregat
Produktkod. p-4527557 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kylkapacitet:
Upp till 900 watt
Flödeshastighet:
4,5 l/min.
7,6 l/min.
9,4 l/min.
Kommunikationer:
Hold (Håll)
RS232
Pumptyp:
MDC1 (Mag Driv centrifugalpump)
PD1 (positiv deplacementpump)
PD2 (positiv deplacementpump)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15311657
Brand: Thermo Scientific™ 197221010000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj dessa recirkulerande kylaggregat för pålitlig vätsketemperaturkontroll, med kylkapacitet upp till 1000W/3415 BTU.
Pålitlig vätsketemperaturkontroll, med kylkapacitet upp till 1000W/3415 BTU. Thermo Scientific™ ThermoChill II recirkulerande kylare är en kompakt serie av kylda recirkulatorer med kylkapaciteter från 600 till 2000 watt. Innovativa designfunktioner som minimerade VVS-anslutningar och en integrerad vätskesil maximerar produktens tillförlitlighet. Med enkelhet i design och drift ThermoChill plattformen kommer att tillhandahålla år av pålitlig vätsketemperaturkontroll för att uppfylla alla dina konventionella applikationskrav.
Funktioner
  • Tillgänglig påfyllningsport för enkel påfyllning
  • Tryckmätare på kontrollpanelen för enkel visning
  • Intuitiv digital styrenhet
  • Kontrollampan tänds vid justering av inställningar eller när larm för hög/låg temperatur aktiveras
  • Avtagbar helt-låg sil säkerställer ren återcirkulerande vätska
  • Låsande hjul för enkel enhetsmanövrering
  • RS232 eller RS485 digital kommunikation tillval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt/UL-listat
Kommunikationer Hold (Håll)
Kylkapacitet Upp till 900 watt
Flödeshastighet 4,5 l/min.
Pumptyp PD1 (positiv deplacementpump)
Modell ThermoChill II LR
Kylmedel R134A
Temperatur (börvärde) -10 °C till +30 °C
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Spänning 230 V
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i 1 år därefter. Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.