Läs mer
Thermo Scientific™ ThermoChill III Återcirkulerande kylaggregat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Pålitlig vätsketemperaturkontroll, med kylkapacitet upp till 2000w/6830 BTU. Thermo Scientific™ ThermoChill Återcirkulerande kylare är en kompakt serie av kylda återcirkulatorer med kylkapaciteter från 600 till 2000 watt. Innovativ design med minimerade VVS-anslutningar och en integrerad vätskesil med full flöde maximerar produktens tillförlitlighet. Med enkelhet i design och drift ThermoChill plattformen kommer att tillhandahålla år av pålitlig vätsketemperaturkontroll för att uppfylla alla dina konventionella applikationskrav.
- Tillgänglig påfyllningsport för enkel påfyllning
- Tryckmätare på kontrollpanelen för enkel visning
- Intuitiv digital styrenhet
- Kontrollampan tänds vid justering av inställningar eller när larm för hög/låg temperatur aktiveras
- Avtagbar helt-låg sil säkerställer ren återcirkulerande vätska
- Låsande hjul för enkel enhetsmanövrering
- RS232 eller RS485 digital kommunikation tillval
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ThermoChill III LR, 230V/50Hz, PD-1, RS 232 |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt/UL-listat |
| Kommunikationer | RS232 |
| Kylkapacitet | Upp till 1900 watt |
| Flödeshastighet | 4,5 l/min. |
| Pumptyp | PD1 (positiv deplacementpump) |
| Temperaturområde | -10 °C till +30 °C |
| Modell | ThermoChill III LR |
| Kylmedel | R134A |
| Temperatur (börvärde) | -10 °C till +30 °C |
| Visa mer |