Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Termoelement med isolerad tråd
Produktkod. p-8001342 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (engelska):
120 tum. (sond)
60 tum. (sond)
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11841280
Brand: Cole-Parmer™ 0851282
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa sonder för en mängd olika högtemperaturapplikationer. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Termoelementsonder med isolerad tråd inkluderar rak isolerad kabel utan handtag och funktion ANSI färgkodade minikontakter: typ J - svart, typ K - gul och typ T - blå.
  • Flexibel Kapton-isolerad tråd är idealisk för att kontrollera mattemperaturer
  • Flexibel glasfiberisolerad tråd som används för högtemperaturmätningar
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran
  • Prober med exponerade övergångspunkter rekommenderas inte för användning med vattenhaltiga lösningar
  • Utsätt inte prober med exponerade övergångar av typ J för fukt eftersom de kommer att rosta
Specifikationer
Temperatur (metrisk) -150 °C till +482 °C
Typ Termoelementsond
För användning med (applikation) Används för högtemperaturmätningar
Längd (engelska) 120 tum. (sond)